Drukuj
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Bis(ethylene)rhodium(I) chloride dimer, [Rh(C₂H₄)₂Cl]₂, µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I), Dichlorotetra(ethylene)dirhodium(I), Dichlorotetrakis(ethylene)dirhodium(I)
197591000 197590010
ACRO197591000EA 591 PLN
ACRO197591000 ACRO197590010
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
CAS No.: 12081-16-2
Formuła: C₈H₁₆Cl₂Rh₂
MW: 388.93 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00013206
Numer CAS: 12081-16-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to rust brown to black Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥52.0 %