Drukuj
Tetratlenek osmu 2,5% (w/w) in tert-butanol stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tlenek osmu(VIII)
197450050 197450010 197450250
ACRO197450050EA 843 PLN
ACRO197450050 ACRO197450010 ACRO197450250
Tetratlenek osmu 2,5% (w/w) in tert-butanol stabilised
Tetratlenek osmu
Formuła: O₄Os
MW: 254.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 130
Temp. topnienia: 40
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011150
Numer CAS: 20816-12-0
Jednostka: 1992
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,06962
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Fused mass or solution
Stabilizer tert-Butyl hydroperoxide
Strength ≥2.5 wt%