Drukuj
Kwas polifosforowy (≥84% P₂O₅), czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
196950010 196950025
196950010.EA 514 PLN
196950010. 196950025.
Kwas polifosforowy (≥84% P₂O₅), czysty
Kwas polifosforowy
Formuła: H(PO₃H)nOH
Temp. Wrzenia: 550 °C (760 mmHg)
Gęstość: 2,05 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084480
Numer CAS: 8017-16-1
Jednostka: 3264
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear viscous liquid (May darken on storage)
Color scale ≤50 APHA
Titration with NaOH ≥82 % (as P2O5)