Rod 5% on activated carbon, suchy, proszek, unreduced
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
195440050
195440250
195440010
ACRO195440050EA
3870
PLN
ACRO195440050
ACRO195440250
ACRO195440010
Rod 5% on activated carbon, suchy, proszek, unreduced
Rod
Formuła:
Rh Temp. Wrzenia: 3400…3700 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1960 °C Gęstość: 12,41 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011201 Numer CAS: 7440-16-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Grey-black to black Powder |
Assay | 4.5 to 5.5 % (Rh) |
Particle Size/Sieve analysis | <128 um: 99% |
Additional info |