Drukuj
pallad, czarny 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
195150010 195150050
ACRO195150010EA 1940 PLN
ACRO195150010 ACRO195150050
pallad, czarny 98%
Palladium
Formuła: Pd
Temp. Wrzenia: 3167 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1555 °C
Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011167
Numer CAS: 7440-05-3
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Black Powder
Assay ≥97.5 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤25 ppm
Copper (Cu) ≤25 ppm
Gold (Au) ≤50 ppm
Iridium (Ir) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤25 ppm
Lead (Pb) ≤25 ppm
Magnesium (Mg) ≤25 ppm
Platinum (Pt) ≤50 ppm
Rhodium (Rh) ≤50 ppm
Ruthenium (Ru) ≤50 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Silver (Ag) ≤50 ppm