Drukuj
pallad 0,5%, on 1/8-inch alumina pellets for use as a catalyst
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
195080500 195082500 195080010
ACRO195080500EA 814 PLN
ACRO195080500 ACRO195082500 ACRO195080010
pallad 0,5%, on 1/8-inch alumina pellets for use as a catalyst
Palladium
Formuła: Pd
Temp. Wrzenia: 3167 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1555 °C
Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011167
Numer CAS: 7440-05-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey Pellets
Assay 0.5 % (Pd)
Loss on drying 1 % (typically)
Additional info loss on abrasion: 3.5%