Drukuj
pallad 5% on calcium carbonate lead poisoned (3.5% Pb)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
195070100 195070500
ACRO195070100EA 966 PLN
ACRO195070100 ACRO195070500
pallad 5% on calcium carbonate lead poisoned (3.5% Pb)
Palladium
Formuła: Pd
Temp. Wrzenia: 3167 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1555 °C
Gęstość: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151707
Numer CAS: 7440-05-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to grey-black Powder
Assay 5 % (Pd)
Water ≤5.0 %
Additional info poisoned with 3.5% lead