Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼ 750
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methoxypolyethylene glycols, Methoxy poly(ethylene glycol), PEG MME, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mPEG, Methoxypolyethylene glycols-average M.W. 1000, m-PEG-OH
192320010
192325000
ACRO192320010EA
1350
PLN
ACRO192320010
ACRO192325000
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼ 750
Polyethylene glycol monomethyl ether
CAS No.: 9004-74-4
Formuła:
CH₃(OCH₂CH₂)nOH Gęstość: 1.09 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00084416 Numer CAS: 9004-74-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Solid or slightly hazy liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Average molecular weight | 715 to 785 |
pH | 4.5 to 7.5 (5 % aq. soln., 25°C) |