Drukuj
Glikol propylenowy, M.W. ∼ 425
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
192152500 192155000 192150025
ACRO192152500EA 445 PLN
ACRO192152500 ACRO192155000 ACRO192150025
Glikol propylenowy, M.W. ∼ 425
Glikol propylenowy
Formuła: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Temp. Wrzenia: 200 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –25 °C
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084446
Numer CAS: 25322-69-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.15 %
Color scale ≤70 APHA
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 250 to 276 mg KOH/g