Drukuj
Ruthenium red tetrahydrate, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
191730010 191730050
ACRO191730010EA 615 PLN
ACRO191730010 ACRO191730050
Ruthenium red tetrahydrate, czysty
Ruthenium red tetrahydrate
CAS No.: 12790-48-6
Formuła: Cl₆H₄₂N₁₄O₂Ru₃·4H₂O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00167176
Numer CAS: 12790-48-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red-purple Crystalline powder
Assay 34.6 to 36.1 % (Ru)
UV Lambda max 530 to 536 nm
Molar extinction coefficient ≥8000 l/(mole.cm) (lambda max., 0.02 g/l H2O)