Drukuj
Fast Blue BB base 98%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
191570250 191571000
ACRO191570250EA 591 PLN
ACRO191570250 ACRO191571000
Fast Blue BB base 98%, czysty
Fast Blue BB base
Appearance: Grey to brown Powder and/or chunks
Formuła: C₁₇H₂₀N₂O₃
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009091
Numer CAS: 120-00-3
Jednostka: 3143
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %