Drukuj
Ethyl cellulose, 10 cps 48% (ethoxyl content) 10 cps
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
190962500 190965000
ACRO190962500EA 557 PLN
ACRO190962500 ACRO190965000
Ethyl cellulose, 10 cps 48% (ethoxyl content) 10 cps
Ethyl cellulose
Appearance: White to light yellow Crystalline powder or granules
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131037
Numer CAS: 9004-57-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Assay 47.5 to 49.5 % (Ethoxyl content)
Viscosity 8 to 12 cP (5% in 80/20 toluene/ethanol, 25°C)