Drukuj
Poly(methyl methacrylate), M.W. ∼15000 (GPC)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
190690500 190691000
ACRO190690500EA 779 PLN
ACRO190690500 ACRO190691000
Poly(methyl methacrylate), M.W. ∼15000 (GPC)
Poly(methyl methacrylate)
Appearance: White Beads
Formuła: C₅H₈O₂([-CH₂C(CH₃)(CO₂CH₃)-]n)
Temp. Zapłonu: >250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134349
Numer CAS: 9011-14-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Beads
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Additional info bead size (typically): 10 to 100 micron