Ponceau Xylidine, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
CI 16150
190260250
190261000
ACRO190260250EA
479
PLN
ACRO190260250
ACRO190261000
Ponceau Xylidine, pure
Ponceau Xylidine
CAS No.: 3761-53-3
Formuła:
C₁₈H₁₆N₂O₇S₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003897 Numer CAS: 3761-53-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Dark red to bordeaux Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |