Drukuj
Acid Red 18 (Food Red No. 102), pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Cochineal Red A, New Coccine, Scarlet 3R, Sodium 7-hydroxy-8-((4-sulphonatonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1,3-disulphonate, Ponceau 4R, Cochenille red
190230250 190231000
ACRO190230250EA 257 PLN
ACRO190230250 ACRO190231000
Acid Red 18 (Food Red No. 102), pure
Acid Red 18 (Food Red No. 102)
CAS No.: 2611-82-7
Formuła: C₂₀H₁₄N₂O₁₀S₃
MW: 604.46 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004084
Numer CAS: 2611-82-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in water) Clear red to very dark red
Dye content ≥75 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)