Drukuj
Tropaeolin O, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sodium 2,4-Dihydroxyazobenzene-4'-sulfonate, 2,4-Dihydroxyazobenzene-4'-sulfonic Acid Sodium Salt, Acid Orange 6, Resorcinol Yellow
190180250 190181000
ACRO190180250EA 383 PLN
ACRO190180250 ACRO190181000
Tropaeolin O, pure
Tropaeolin O
CAS No.: 547-57-9
Formuła: C₁₂H₉N₂O₅SNa
MW: 316.26 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007499
Numer CAS: 547-57-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Rust brown to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in water) Passes test
Visual transition interval from pH 11.1 (yellow) to pH 12.7 (orange)