Drukuj
Chromeazurol S (Mordant blue 29)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dichlorodimethyl-sulphoxy-fuchsonedicarboxylic acid sodium salt, 5-((3-Carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)(2,6-dichloro-3-sulphophenyl)methyl)-2-hydroxy-3-methylbenzoic acid,trisodium salt, Mordant Blue 29, 5-((3-Carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)(2,6-dichloro-3-sulphophenyl)methyl)-2-hydroxy-3-methylbenzoic acid, trisodium salt, Chrome Azurol S
190050250 190051000
ACRO190050250EA 567 PLN
ACRO190050250 ACRO190051000
Chromeazurol S (Mordant blue 29)
Chromeazurol S (Mordant blue 29)
CAS No.: 1667-99-8
Formuła: C₂₃H₁₆Cl₂O₉S
MW: 605.28 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001615
Numer CAS: 1667-99-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark brown to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
UV Lambda max 424 to 436 nm (c=0.03 g/l in H2O)