Tlenek glinu podstawowa Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A Chromatography
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
189990010
189990051
189990250
ACRO189990010EA
501
PLN
ACRO189990010
ACRO189990051
ACRO189990250
Tlenek glinu podstawowa Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A Chromatography
Aluminium oxide basic
Formuła:
Al₂O₃ MW: 101.96 g/mol Temp. Wrzenia: 2977 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 2030 °C Gęstość: 3.97 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Powder |
Particle size | ≤5 % (<40 µm) |
Specific surface area | 185 to 225 m²/g |
pH | 8.5 to 10.5 (10% aqueous suspension) |
Sodium oxide (Na2O) | ≤0.4 % |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤0.03 % |
Iron(III)oxide (Fe2O3) | ≤0.03 % |