Drukuj
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
189730050 189730250
ACRO189730050EA 278 PLN
ACRO189730050 ACRO189730250
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate 98%
Phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate
Appearance: White to light yellow Powder
Formuła: C₉H₇NaO₃·H₂O
Temp. topnienia: 260 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149109
Numer CAS: 122049-54-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 12 % (K.F.)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %