Drukuj
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Diethyl 2,2-bis(hydroxymethyl)malonate
189530250 189531000 189535000
ACRO189530250EA 291 PLN
ACRO189530250 ACRO189531000 ACRO189535000
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate 95%
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate
Appearance: White to off-white Crystalline solid
Formuła: C₉H₁₆O₆
MW: 220.221 g/mol
Temp. topnienia: 45…52 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009130
Numer CAS: 20605-01-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 52 °C
GC ≥94 %
Titration with HClO4 97.0 to 102.0 %