Drukuj
Rose Bengal 85%, pure, high purity biological stain
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
189450010 189450050 189450250 189451000 189455000
ACRO189450010EA 150 PLN
ACRO189450010 ACRO189450050 ACRO189450250 ACRO189451000 ACRO189455000
Rose Bengal 85%, pure, high purity biological stain
Rose Bengal
CAS No.: 632-69-9
Formuła: C₂₀H₂Cl₄I₄O₅Na₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005043
Numer CAS: 632-69-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Bordeaux to red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 540 to 550 nm (in water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.95