Drukuj
Sodium-1,2,4-triazolide 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2,4-Triazole, sodium derivative, 1,2,4-Triazole Sodium Salt, 1,2,4-Triazolylsodium, Sodium 1,2,4-triazol-1-ide, 1H-1,2,4-Triazole sodium salt
188990500 188992500 188990100
ACRO188990500EA 948 PLN
ACRO188990500 ACRO188992500 ACRO188990100
Sodium-1,2,4-triazolide 90%, Technical Grade
Sodium-1,2,4-triazolide
CAS No.: 41253-21-8
Formuła: C₂H₃N₃
MW: 91.05 g/mol
Temp. topnienia: 295 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044437
Numer CAS: 41253-21-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Identification (sodium): passes test
Titration with HClO4 ≥88 %