Drukuj
Levamisole hydrochloride 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (-)-Tetramisole Hydrochloride, (-)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole Hydrochloride, (S)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride
187870100 187870500
ACRO187870100EA 650 PLN
ACRO187870100 ACRO187870500
Levamisole hydrochloride 99+%
Levamisole hydrochloride
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formuła: C₁₁H₁₂N₂S·HCl
Temp. topnienia: 226…231 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012675
Numer CAS: 16595-80-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 4 hrs)
Specific optical rotation -121° to -128° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O) (on dried substance)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dried substance)