Drukuj
Boc-ON 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
185890250 185890050 185891000
ACRO185890250EA 547 PLN
ACRO185890250 ACRO185890050 ACRO185891000
Boc-ON 99%
Boc-ON
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formuła: C₁₃H₁₄N₂O₃
Temp. topnienia: 86…89 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001863
Numer CAS: 58632-95-4
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +116° to +125° (20 °C, 589 nm) (1 % in MeOH)