Drukuj
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 5,000 50% (w/w) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
185000050 185002500 185000010
ACRO185000050EA 160 PLN
ACRO185000050 ACRO185002500 ACRO185000010
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 5,000 50% (w/w) in water
Poly(acrylic acid)
CAS No.: 9003-01-4
Formuła: C₃H₄O₂
MW: 72.063 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.18 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084394
Numer CAS: 9003-01-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 52 % Solids
Molecular weight 3000 to 5000 (approx)