Drukuj
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 2,000 63% (w/w) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
184990050 184992500 184995000
ACRO184990050EA 157 PLN
ACRO184990050 ACRO184992500 ACRO184995000
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 2,000 63% (w/w) in water
Poly(acrylic acid)
Appearance: Clear to hazy liquid
Formuła: C₃H₄O₂
MW: 72.063 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (760mmHg)
Gęstość: 1.23 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084394
Numer CAS: 9003-01-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 60.0 to 65.0 % Solids
Molecular weight 2000 (approx)
HPLC ≥97.5 %