Drukuj
7-Aminocephalosporanic acid 95-102%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 7-ACA, (6R,7R)-3-(Acetoxymethyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
184410010 184410050
ACRO184410010EA 228 PLN
ACRO184410010 ACRO184410050
7-Aminocephalosporanic acid 95-102%
7-Aminocephalosporanic acid
Appearance: Off-white to beige Crystalline powder
Formuła: C₁₀H₁₂N₂O₅S
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005177
Numer CAS: 957-68-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +88° to +100° (20°C, 589 nm) (c=0.5, KH2PO4/NaOH)
Residue after ignition ≤0.1 % (Platinum crucible)