Drukuj
Polyvinylacetate, M.W. ∼ 170,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
183250010 183250250 183255000
ACRO183250010EA 1540 PLN
ACRO183250010 ACRO183250250 ACRO183255000
Polyvinylacetate, M.W. ∼ 170,000
Polyvinylacetate
Formuła: [CH₂CH(O₂CCH₃)]n
Gęstość: 1,18 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084457
Numer CAS: 9003-20-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear Beads
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥96.0 %