Drukuj
Cinnamyl chloride 95% (trans-isomers)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chloro-1-phenyl-1-propene
181850050 181851000 181855000
ACRO181850050EA 178 PLN
ACRO181850050 ACRO181851000 ACRO181855000
Cinnamyl chloride 95% (trans-isomers)
Cinnamyl chloride
Appearance: Yellow to yellow-brown Liquid
Formuła: C₉H₉Cl
Temp. Wrzenia: 120…126 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 1,096 g/cm³
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000986
Numer CAS: 2687-12-9
Jednostka: 2922
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
HPLC ≥97.0 %