Drukuj
Lithium acetylide ethylenediamine complex 85%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
181250500 181251000
ACRO181250500EA 837 PLN
ACRO181250500 ACRO181251000
Lithium acetylide ethylenediamine complex 85%
Lithium acetylide ethylenediamine complex
Appearance: Light yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Formuła: C₄H₉LiN₂
MW: 92.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 110.6 °C
Temp. topnienia: 76 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013183
Numer CAS: 6867-30-7
Jednostka: 3131
ADR: 4.3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Assay ≥80 % (Gasvolumetric)
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %