Drukuj
octan ołowiu (IV) 95% Stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead(IV) tetraacetate, Triacetyloxyplumbyl acetate, Acetic acid lead (IV) salt, Lead (IV) acetate, LTA
180621000 180625000 180620025
ACRO180621000EA 299 PLN
ACRO180621000 ACRO180625000 ACRO180620025
octan ołowiu (IV) 95% Stabilised
octan ołowiu (IV)
Formuła: (H₃CCOO)₄Pb
MW: 443.38 g/mol
Temp. topnienia: 175…180 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008693
Numer CAS: 546-67-8
Jednostka: 1616
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05442
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to pink-orange Crystalline powder
Titration Iodometric ≥94 %
Stabilizer ca. 4 to 5 % Acetic acid