Drukuj
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
179480100 179480500
ACRO179480100EA 1140 PLN
ACRO179480100 ACRO179480500
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Appearance: Clear yellow Liquid
Formuła: C₇H₁₆N₂
Temp. Wrzenia: 58…60 °C (16 mmHg)
Gęstość: 0,884 g/cm³
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003178
Numer CAS: 26116-12-1
Jednostka: 2734
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4655 to 1.4675 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥97.5 %