Zein, oczyszczone
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
179311000
179315000
179310025
ACRO179311000EA
333
PLN
ACRO179311000
ACRO179315000
ACRO179310025
Zein, oczyszczone
Zein
CAS No.: 9010-66-6
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00062414 Numer CAS: 9010-66-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow to straw yellow to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤8.0 % (105°C, 2 h) |
Heavy metals | ≤20 ppm |
Protein | 88.0 to 96.0 % (On dried basis) |
Residue after ignition | ≤2.0 % (800°C) |