Drukuj
Polysulphone resin, M.W. ≈. M.W. 60,000, grudki
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
178910050 178912500
ACRO178910050EA 245 PLN
ACRO178910050 ACRO178912500
Polysulphone resin, M.W. ≈. M.W. 60,000, grudki
Polysulphone resin
Appearance: Amber to beige Pellets
Gęstość: 1,24 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134387
Numer CAS: 25135-51-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Amber to beige Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %