Drukuj
STYRENE, M.W. ∼ 260,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
178890010 178890250 178895000 178891000
ACRO178890010EA 1940 PLN
ACRO178890010 ACRO178890250 ACRO178895000 ACRO178891000
STYRENE, M.W. ∼ 260,000
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6
Formuła: C₈H₈
MW: 125000 - 250000 g/mol
Temp. topnienia: 93 °C
Gęstość: 1.05 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084450
Numer CAS: 9003-53-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %