Drukuj
Polyethylene glycol, M.W. ≈ M.W. 600,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Poly(ethylene oxide), Macrogol, PEO, PEG, Carbowax
178612500 178615000
ACRO178612500EA 603 PLN
ACRO178612500 ACRO178615000
Polyethylene glycol, M.W. ≈ M.W. 600,000
Polyethylene glycol
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %