Polyethylene glycol, M.W. 200,000 - 300,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
178590050
178592500
178590010
ACRO178590050EA
203
PLN
ACRO178590050
ACRO178592500
ACRO178590010
Polyethylene glycol, M.W. 200,000 - 300,000
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % (10 g, 50°C, 5 h, 10 mmHg) |
Viscosity | 400 to 800 mPa.s (10 % w/w in water at 25°C) |