Drukuj
Polyethylene oxide, M.W. 100000-200000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
178580050 178582500 178585000
ACRO178580050EA 215 PLN
ACRO178580050 ACRO178582500 ACRO178585000
Polyethylene oxide, M.W. 100000-200000
Polyethylene oxide
Formuła: (-CH₂CH₂O-)n
Temp. topnienia: 65…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (10 g, 50°C, 5 h, 10 mmHg)
Viscosity 80 to 200 mPa.s (10 % w/w in water at 25°C)