Drukuj
Polycarbonate resin, M.W. 45000, pellets
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Poly(bisphenol-A-carbonate)
178310050 178312500 178315000
ACRO178310050EA 127 PLN
ACRO178310050 ACRO178312500 ACRO178315000
Polycarbonate resin, M.W. 45000, pellets
Polycarbonate resin
Appearance: Clear Pellets
MW: 45.000 g/mol
Gęstość: 1.2 g/cm³
Temp. Zapłonu: 449 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084476
Numer CAS: 24936-68-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %