Cellulose triacetate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
177822500
177825000
ACRO177822500EA
322
PLN
ACRO177822500
ACRO177825000
Cellulose triacetate
Cellulose triacetate
Appearance: White to light yellow Pellets or rods
Formuła:
C₄₀H₅₄O₂₇ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer CAS:
9012-09-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light yellow Pellets or rods |
Infrared spectrum | Conforms |
Acetyl content | 43 to 44 wt % |
Titration Argentometric | ≥95 % (on dry substance) |
Water | ≤10 % |