Drukuj
N,N-Diethylaniline borane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Borane - N,N-Diethylaniline Complex
176770250 176771000 176772500
ACRO176770250EA 329 PLN
ACRO176770250 ACRO176771000 ACRO176772500
N,N-Diethylaniline borane 97%
N,N-Diethylaniline borane
Appearance: Clear colorless to amber Liquid
Formuła: C₁₀H₁₈BN
MW: 163.07 g/mol
Temp. topnienia: 30…27 °C
Gęstość: 0.92 g/cm³
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013187
Numer CAS: 13289-97-9
Jednostka: 3148
ADR: 4.3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
Titration ≥96.0 % (Active hydrogen)