Drukuj
4-Formylcinnamic acid predominantly trans 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Formylcinnamic acid, predominantly trans, 3-(4-Formylphenyl)acrylic acid
176590010 176590050 176590250
ACRO176590010EA 194 PLN
ACRO176590010 ACRO176590050 ACRO176590250
4-Formylcinnamic acid predominantly trans 98%
4-Formylcinnamic acid
CAS No.: 23359-08-2
Formuła: C₁₀H₈O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006955
Numer CAS: 23359-08-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 250 to 255 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %