Drukuj
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane, 4-Piperidone ethyleneketal
176370100 176370500
ACRO176370100EA 189 PLN
ACRO176370100 ACRO176370500
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane 98%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formuła: C₇H₁₃NO₂
Temp. Wrzenia: 108…110 °C (26 mmHg)
Gęstość: 1,11 g/cm³
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005976
Numer CAS: 177-11-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4809 to 1.4829 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %