Drukuj
Sulphuric acid-[D₂] 98% w/w NMR (D₂O 99.5+ atom%D)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sulphuric acid-[²H₂]
175480500 175481000 175480050
ACRO175480500EA 860 PLN
ACRO175480500 ACRO175481000 ACRO175480050
Sulphuric acid-[D₂] 98% w/w NMR (D₂O 99.5+ atom%D)
Kwas siarkowy(VI)-(D₂)
Formuła: D₂SO₄
MW: 100.09 g/mol
Gęstość: 1.87 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003542
Numer CAS: 13813-19-9
Jednostka: 1830
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
D-Enrichment ≥99.50 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
GC ≥94.0 %