Drukuj
Olej silikonowy high temperature
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Polyphenyl-methylsiloxane
174661000 174665000 174660025
ACRO174661000EA 679 PLN
ACRO174661000 ACRO174665000 ACRO174660025
Olej silikonowy high temperature
Olej silikonowy
CAS No.: 63148-58-3
Gęstość: 1.07 g/cm³
Temp. Zapłonu: 250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00132673
Numer CAS: 63148-58-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to straw yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.5040 (20°C, 589 nm)
Viscosity 100 to 150 cSt (at 25°C)