Drukuj
Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
174280050 174280250 174281000
ACRO174280050EA 115 PLN
ACRO174280050 ACRO174280250 ACRO174281000
Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Phosphonitrilic chloride trimer
Appearance: White Crystalline powder
Formuła: Cl₆N₃P₃
Temp. topnienia: 111…115 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006474
Numer CAS: 940-71-6
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %