Drukuj
DL-2-Allylglycine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: DL-2-Amino-4-pentenoic acid, DL-2-Allylglycine, 2-Amino-4-pentenoic Acid, 2-Aminopent-4-enoic acid
174220010 174220050
ACRO174220010EA 395 PLN
ACRO174220010 ACRO174220050
DL-2-Allylglycine 99%
DL-2-Allylglycine
CAS No.: 7685-44-1
Formuła: C₅H₉NO₂
Temp. topnienia: 251…253 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063103
Numer CAS: 7685-44-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %