Drukuj
Quercetin hydrate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
174070250 174071000 174070100
ACRO174070250EA 281 PLN
ACRO174070250 ACRO174071000 ACRO174070100
Quercetin hydrate 95%
Quercetin hydrate
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formuła: C₁₅H₁₀O₇·xH₂O
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006828
Numer CAS: 849061-97-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 % (K.F.)
HPLC ≥94 %