Drukuj
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
173090050 173090250
ACRO173090050EA 428 PLN
ACRO173090050 ACRO173090250
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride
CAS No.: 72-40-2
Formuła: C₄H₇ClN₄O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012704
Numer CAS: 72-40-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Solubility (5 % in water) Clear
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0075 %