Drukuj
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methoxytyramine·HCl, 3-O-Methyldopamine hydrochloride
172850010 172851000
ACRO172850010EA 1490 PLN
ACRO172850010 ACRO172851000
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride 99+%
4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
Appearance: Light beige Crystalline powder
Formuła: C₉H₁₄ClNO₂
Temp. topnienia: 213…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012902
Numer CAS: 1477-68-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %